Learn More
n-Docosanal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Docosanal |
| CAS | 57402-36-5 |
| Formule moléculaire | C22H44O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Docosanal, Behenyl Aldehyde, Docosyl Aldehyde, 1-Docosanal |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h22H,2-21H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| Nom IUPAC | Docosanal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 324.58 |
| Poids de la formule | 324.3392 |