Learn More
n-docosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10436810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10436810 25 g Flacon en verre 25g
10446810 100 g Flacon en verre 100g
10591364 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10436810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158780250
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-97-0 | C22H46 | 310.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-97-0
Formule moléculaire C22H46
Poids moléculaire (g/mol) 310.61
Numéro MDL MFCD00009348
Clé InChI HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-docosane, dokosan, unii-ow99q363ko, heneicosane, methyl, ch3-ch2 20-ch3, docosane, analytical standard, twt, normal-docosane, docosane, n, docosane
CID PubChem 12405
ChEBI CHEBI:46050
Nom IUPAC docosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Docosane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 43.0°C to 46.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 369.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)20CH3
Quantité 25 g
Beilstein 01, 174
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene and toluene
Poids de la formule 310.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin