Learn More
n-docosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is employed as a perfuming agent in cosmetics industry. It is also used in organic synthesis, calibration, and temperature sensing equipment. Docosane is used to investigate commercially available waxes in the form of thin disc samples as possible diffraction intensity standards for macromolecular crystallography synchrotron beamlines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme agent de parfumerie dans lʼindustrie cosmétique. Il est également utilisé dans les équipements de synthèse organique, dʼétalonnage et de détection de température. Le docosane est utilisé pour étudier les cires disponibles dans le commerce sous forme dʼéchantillons à disques fins comme étalons dʼintensité de diffraction possibles pour les faisceaux de diffraction macromoléculaire de cristallographie synchrotron.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Docosane |
| Point de fusion | 43°C to 46°C |
| Densité | 0.777 |
| Point d’ébullition | 368°C to 369°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.4455 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1702206 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in alcohol. |
| Poids de la formule | 310.61 |
| Afficher plus |