Learn More
n-docosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419196 100 g 100g
11409196 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11419196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18050.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-97-0 | C22H46 | 310.61 g/mol
It is employed as a perfuming agent in cosmetics industry. It is also used in organic synthesis, calibration, and temperature sensing equipment. Docosane is used to investigate commercially available waxes in the form of thin disc samples as possible diffraction intensity standards for macromolecular crystallography synchrotron beamlines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme agent de parfumerie dans lʼindustrie cosmétique. Il est également utilisé dans les équipements de synthèse organique, dʼétalonnage et de détection de température. Le docosane est utilisé pour étudier les cires disponibles dans le commerce sous forme dʼéchantillons à disques fins comme étalons dʼintensité de diffraction possibles pour les faisceaux de diffraction macromoléculaire de cristallographie synchrotron.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-97-0
Formule moléculaire C22H46
Poids moléculaire (g/mol) 310.61
Numéro MDL MFCD00009348
Clé InChI HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-docosane, dokosan, unii-ow99q363ko, heneicosane, methyl, ch3-ch2 20-ch3, docosane, analytical standard, twt, normal-docosane, docosane, n, docosane
CID PubChem 12405
ChEBI CHEBI:46050
Nom IUPAC docosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Docosane
Point de fusion 43°C to 46°C
Densité 0.777
Point d’ébullition 368°C to 369°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4455
Quantité 100 g
Beilstein 1702206
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 310.61
Pourcentage de pureté 99%