Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-dodecane |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0,753 à 25 °C |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Quantité | 100 mL |
| Poids de la formule | 170.34 |
| Pourcentage de pureté | 0.995 |
| Forme physique | Liquide |