Learn More
n-dodécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462597 500 mL -
11452597 100 mL 100mL
11472597 2500 mL 2500mL
11377448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11462597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14834.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70€
    112.65€ / 500mL
    Économisez 25.05€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
Le N-dodécane est utilisé comme solvant et comme chaser de distillation. Il trouve l‘application comme diluant pour le phosphate de tributyle (TBP) dans les usines de retraitement et comme substitut possible pour les carburants à base de kérosène dans le jet. Il s‘agit d‘un composant actif du scintillateur ainsi que de lubrifiants et de graisses.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-dodécane est utilisé comme solvant et comme chaser de distillation. Il trouve l‘application comme diluant pour le phosphate de tributyle (TBP) dans les usines de retraitement et comme substitut possible pour les carburants à base de kérosène dans le jet. Il s‘agit d‘un composant actif du scintillateur ainsi que de lubrifiants et de graisses.
Solubilité
Miscible avec l‘alcool éthylique, l‘éther éthylique, l‘acétone, le chloroforme et le tétrachlorure de carbone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-40-3
Formule moléculaire C12H26
Poids moléculaire (g/mol) 170.34
Numéro MDL MFCD00008969
Clé InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
CID PubChem 8182
ChEBI CHEBI:28817
Nom IUPAC dodécane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecane
Point de fusion -10°C
Densité 0.749
Point d’ébullition 215°C to 217°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Indice de réfraction 1.422
Quantité 500 mL
Beilstein 1697175
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,chloroform and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Poids de la formule 170.34
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane