Code produit 10318393
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Conditionnement:
100mL
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
10318393
2.5 L
2.50L
10142090
100 mL
100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
10318393
Fournisseur
Fisher Chemical
Code fournisseur
D/5290/17
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS
112-40-3
Formule moléculaire
C12H26
Poids moléculaire (g/mol)
170.34
Numéro MDL
8969
Clé InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
CID PubChem
8182
ChEBI
CHEBI:28817
Nom IUPAC
dodécane
SMILES
CCCCCCCCCCCC
Spécification
Point de fusion
-12°C
Couleur
Incolore
Point d’ébullition
215°C
Conditionnement
Flacon en verre ambré
Quantité
2.5 L
Densité de vapeur
&5.9
Poids de la formule
170.34g/mol
Forme physique
Liquide
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?