Learn More
Acrylate de n-dodécyle, tech. 90 %, stab. en présence de 60-100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495896 500 mL 500mL
15485896 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60625.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2156-97-0 | C15H28O2 | 240.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2156-97-0
Formule moléculaire C15H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.39
Numéro MDL MFCD00042871
Clé InChI PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecyl acrylate, lauryl acrylate, n-lauryl acrylate, n-dodecyl acrylate, 2-propenoic acid, dodecyl ester, acrylic acid, dodecyl ester, acrylic acid lauryl ester, acrylic acid dodecyl ester, unii-90ik36wgvr, 90ik36wgvr
CID PubChem 75084
Nom IUPAC dodécyl prop-2-énoate
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecyl acrylate
Note relative au nom stabilized with 60 to 100ppm 4-methoxyphenol
Densité 0.884
Point d’ébullition 120°C (0.75 mmHg)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Formule linéaire CH2=CHCOOC12H25
Indice de réfraction 1.445
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3082
Beilstein 1779069
Poids de la formule 240.38
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique