Learn More
Melford n-dodécyl-BD-maltoside
Description
Détergent non ionique utilisé dans les études sur les protéines membranaires.
Détergent non ionique utilisé dans les études sur les protéines membranaires. Il a été démontré qu'il augmente la stabilité thermique de la rhodopsine sans lipides en solution.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Dodecyl-B-D-maltoside |
| CAS | 69227-93-6 |
| Quantité | 50 g |
| Formule moléculaire | C24H46O11 |