Learn More
n-Dodecyl bêta-D-Maltoside, TRC
Code produit 30137747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137747 1 g 1g
30136290 5 g 5g
30006324 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137747 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD5253551G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69227-93-6
Formule moléculaire C24 H46 O11
Poids moléculaire (g/mol) 510.62
Synonyme n-Dodecyl β-D-Maltoside, 1-Dodecyl-β-D-maltoside, DDM, DDM (Detergent), Dodecyl O-β-D-Maltoside, Dodecyl β-D-Maltopyranoside, Dodecyl β-D-Maltoside, Dodecyl β-Maltopyranoside, Dodecyl β-Maltoside, Lauryl Maltoside, Lauryl β-D-Maltopyranoside, Lauryl β-D-Maltoside, Lauryl β-Maltopyranoside, Lauryl β-Maltoside, n-Dodecyl β-D-Maltopyranoside, β-1-n-Dodecyl-D-Maltoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6S)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-dodécoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)tétrahydropyran-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)tétrahydropyran-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecyl beta-D-Maltoside
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
Poids de la formule 510.304
Pourcentage de pureté >95%