Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Dodecyl-β-D-maltoside |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 g |
| Plage de pourcentage du dosage | ∽97 % |
| Poids de la formule | 510.6 |