Learn More
N-dodécyl-β-D-maltoside, 99 %, haute pureté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10207353 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10207353 5 g Flacon en verre 5g
10376221 1 g Flacon en verre 1g
10415555 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10207353 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 329370050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 69227-93-6 | C24H46O11 | 510.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69227-93-6
Formule moléculaire C24H46O11
Poids moléculaire (g/mol) 510.6
Numéro MDL MFCD00043012
Clé InChI NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonyme n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
CID PubChem 114880
ChEBI CHEBI:43769
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodécoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecyl-β-D-maltoside
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 217.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 17, V,8, 12
Conditions de rotation spécifiques +47.50 (20.00°C c=1,water)
Rotation spécifique + 47.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble (100g/L). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Poids de la formule 510.6
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Haute pureté
Forme physique Poudre