Learn More
N-dodécyl-β-D-maltoside, environ 97 %, MP Biomedicals™
Code produit 17841371 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17841371 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17841371 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215101380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.40€
    45.15€ / 100mg
    Économisez 2.25€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Dodecyl-β-D-Maltoside
Couleur Blanc
CAS 69227-93-6
Forme physique Solide
Quantité 100 mg
Plage de pourcentage du dosage Environ 97 %
Formule moléculaire C24H46O11
Numéro MDL MFCD00043012
Synonyme n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
Clé InChI NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodécoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 510.621
CID PubChem 114880
ChEBI CHEBI:43769
Poids de la formule 510.6