Learn More
Alfa Aesar™ Thiocyanate de n-dodécyle, 97 %
Code produit 11311757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11311757 5 g 5g
11321757 25 g 25g
11331757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11311757 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L04902.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 765-15-1
Formule moléculaire C13H25NS
Poids moléculaire (g/mol) 227.41
Numéro MDL MFCD00019773
Clé InChI RYZZMYXTNUJGMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lauryl thiocyanate, n-dodecyl thiocyanate, thiocyanic acid, dodecyl ester, lauryl rhodanate, lorol thiocyanate, laurylrhodanide, loro, dodecane, 1-thiocyanato, laurylthiokyanat, 1-dodecyl thiocyanate
CID PubChem 69827
Nom IUPAC thiocyanate de dodécyle
SMILES CCCCCCCCCCCCSC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecyl thiocyanate
Densité 0.896
Point d’ébullition 180°C (18 mmHg)
Indice de réfraction 1.468
Quantité 5 g
Beilstein 1770396
Poids de la formule 227.41
Pourcentage de pureté 97%