Learn More
N-dodécylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409307 25 g 25g
11499297 5 g 5g
11419307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21362.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246.438 g/mol
n-Dodecylbenzene, is a precursor to sodium dodecylbenzenesulfonate, a surfactant that is a key ingredient of household laundry detergents, such as Tide. It is a widely used cleaner, dyeing assistant in textile industrial, degrease agent in electroplate, leather, de- inking agent in papering, rubber and plastic, break emulsion agent in oil industry, artesian well foaming agent in oil well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-Dodécylbenzène est un précurseur du dodécylbenzènesulfonate de sodium, un tensioactif qui est un ingrédient clé des détergents à lessive ménagers, comme le Tide. Il sʼagit dʼun nettoyant largement utilisé, assistant de teinture dans lʼindustrie textile, agent de dégraissage dans lʼélectroplaque, le cuir, agent de désencrage dans le papier, le caoutchouc et le plastique, agent dʼémulsion de rupture dans lʼindustrie pétrolière, agent moussant de puits artésien dans le puits dʼhuile.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à lʼécart des agents oxydants forts, de lʼacide nitrique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-01-3
Formule moléculaire C18H30
Poids moléculaire (g/mol) 246.438
Numéro MDL MFCD00008974
Clé InChI KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
CID PubChem 31237
Nom IUPAC Dodécylbenzène
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecylbenzene
Point de fusion -7°C
Densité 0.856
Point d’ébullition 331°C
Point d’éclair 124°C (255°F)
Indice de réfraction 1.482
Quantité 25 g
Beilstein 1909107
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 246.44
Pourcentage de pureté 97%