Learn More
N-(E)-3-Tributyltinallyl-1-naphtalène-d7-méthylamine, TRC
Code produit 30451970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30451970 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30451970 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77402210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(E)-3-Tributyltinallyl-1-naphthalene-d7-methylamine
CAS 1310383-84-6
Formule moléculaire C26 2H7 H34 N Sn
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H14N.3C4H9.Sn/c1-3-11-15(2)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14;3*1-3-4-2;/h1,3-10H,11H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;/i4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;;;;
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N(C)C\C=C\[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,5,6,7,8-heptadeutéro-N-méthyl-N-[(E)-3-tributylstannylprop-2-ényl]naphtalén-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 493.36
Poids de la formule 494.27