Learn More
N-Eicosane, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31033840
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033840 500 g
31030043 25 g
31030204 1 kg
31025524 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31033840 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD144090500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Eicosane
CAS 112-95-8
Formule moléculaire C20H42
Numéro MDL MFCD00009344
Quantité 500 g
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Poids moléculaire (g/mol) 282.55
Pourcentage de pureté 99%