Learn More
N-éicosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421518 25 g 25g
11431518 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11421518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13853.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282.56 g/mol
n-Eicosane is a saturated aliphatic hydrocarbon, which is used to form candles and paraffin waxes with solar energy storage capacity. It is also used in cosmetics, lubricants, plasticizers and in the petrochemical industry. Further, it is useful for special surfactants and in the preparation of certain organic chemicals. In addition to this, it is used as a chromatographic analysis reference material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-eicosane est un hydrocarbure aliphatique saturé qui est utilisé pour former des bougies et des cires de paraffine avec une capacité de stockage d’énergie solaire. Il est également utilisé dans les cosmétiques, les lubrifiants, les plastifiants et dans l’industrie pétrochimique. En outre, il est utile pour les surfactants spéciaux et pour la préparation de certains produits chimiques organiques. De plus, il est utilisé comme matériau de référence pour l’analyse chromatographique.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’éther de pétrole et le benzène. Légèrement soluble dans l’acétone et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-95-8
Formule moléculaire C20H42
Poids moléculaire (g/mol) 282.56
Numéro MDL MFCD00009344
Clé InChI CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
CID PubChem 8222
ChEBI CHEBI:43619
Nom IUPAC icosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Eicosane
Point de fusion 36°C to 38°C
Densité 0.7888
Point d’ébullition 220°C (30 mm)
Point d’éclair 176°C (348°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.4425
Quantité 25 g
Beilstein 1700722
Informations sur la solubilité Soluble in ether,petroleum ether and benzene. Slightly soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 282.54
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Eicosane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Eicosane