Learn More
N(epsilon)-benzyloxycarbonyl-L-lysine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428656 25 g 25g
11408656 1 g 1g
11418656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16022.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1155-64-2 | C14H20N2O4 | 280.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1155-64-2
Formule moléculaire C14H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.32
Numéro MDL MFCD00002638
Clé InChI CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Synonyme h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
CID PubChem 1715626
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-6-(phénylméthoxycarbonylamino)hexanoïque
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Point de fusion 259°C (decomposition)
Beilstein 2222482
Quantité 25 g
Poids de la formule 280.32
Pourcentage de pureté 98%