Learn More
N-epsilon-FMOC-N-α-BOC-L-lysine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11955491 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11955491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439080050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-03-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-ε-FMOC-N-α-BOC-L-Lysine
CAS 84624-27-1
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 135°C to 138°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Formule moléculaire C26H32N2O6
Numéro MDL MFCD00062032
Quantité 5 g
Rotation spécifique 3.4
Synonyme boc-lys fmoc-oh, n-boc-n'-fmoc-l-lysine, n2-boc-n6-fmoc-l-lysine, n-boc-n-fmoc-l-lysine, boclys fmoc, n-epsilon-fmoc-alpha-t-boc-l-lysine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, pubchem14939, n, a-boc-n, a-fmoc-l-lysine
Clé InChI JYEVQYFWINBXJU-ANBDAQEENA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nom IUPAC Acide(2S)-6-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 468.55
CID PubChem 10983524
Poids de la formule 468.55
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-epsilon-FMOC-alpha-BOC-L-Lysine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.