Learn More
N-(éthoxycarbonyle)nortropinone, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11313287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313287 25 g 25g
11393277 1 g 1g
11303287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11313287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13849.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32499-64-2
Formule moléculaire C10H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.234
Numéro MDL MFCD00078171
Clé InChI ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
CID PubChem 401882
Nom IUPAC éthyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Point d’ébullition 152°C to 153°C (11 mmHg)
Indice de réfraction 1.4895
Quantité 25 g
Beilstein 1530944
Poids de la formule 197.23
Pourcentage de pureté 99%