Learn More
N-(éthoxycarbonyl)phtalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15433097 25 g 25g
15443097 100 g 100g
15453097 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15433097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14822.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 22509-74-6 | C11H9NO4 | 219.196 g/mol
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide is used to protect amine functional groups. Reagent for the conversion of amines and amino acids to their phthaloyl derivatives under mild conditions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-(éthoxycarbonyl)phtalimide est utilisé pour protéger les groupes fonctionnels d’amines. Réactif pour la conversion d’amines et d’acides aminés en leurs dérivés de phtaloyle dans des conditions non agressives
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22509-74-6
Formule moléculaire C11H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 219.196
Numéro MDL MFCD00005893
Clé InChI VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
CID PubChem 31187
Nom IUPAC ethyl 1,3-dioxoisoindole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Point de fusion 78°C to 84°C
Quantité 25 g
Beilstein 196340
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 219.2
Pourcentage de pureté 97%