Learn More
N-(éthoxycarbonylméthyl)pipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(Ethoxycarbonylmethyl)piperazine |
| CAS | 40004-08-8 |
| Formule moléculaire | C8H16N2O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1-Piperazineacetic Acid Ethyl Ester, 2-(Piperazin-1-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 4-(Carboethoxymethyl)piperazine, Ethyl 1-piperazineacetate, Ethyl 1-Piperazinylacetate, Ethyl 2-(piperazin-1-yl)acetate, Ethyl 2-Piperazinoacetate, Ethyl Piperazinoacetate, N-(Carboethoxymethyl)piperazine, N-(Ethoxycarbonylmethyl)piperazine, Piperazin-1-ylacetic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h9H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CN1CCNCC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.22 |
| Poids de la formule | 172.1212 |