Learn More
N-Éthyl-3-méthylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446308 250 mg 250mg
15436308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59871.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 26819-07-8 | C10H13NO | 163.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26819-07-8
Formule moléculaire C10H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Numéro MDL MFCD00496601
Clé InChI FPINATACRXASTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide, n-ethyl-3-methyl, n-ethyl-m-toluamide, benzamide,n-ethyl-3-methyl, benzamide, 3-methyl-n-ethyl, n-ethyl-3-methylbenzamide, benzamide, n-ethyl-3-methyl-9ci
CID PubChem 93103
Nom IUPAC N-éthyl-3-méthylbenzamide
SMILES CCNC(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Ethyl-3-methylbenzamide
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide