Learn More
N-éthyl-4-méthylbenzènesulfonamide, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide |
| Point de fusion | 63°C to 65°C |
| Point d’ébullition | 208°C (745 mmHg) |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 199.27 |
| Pourcentage de pureté | 98% |