Learn More
N-éthyl-4-nitroaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Ethyl-4-nitroaniline |
| CAS | 3665-80-3 |
| Formule moléculaire | C8 H10 N2 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N-Ethyl-4-nitroaniline, 4-Nitro-N-ethylaniline (4NNEA), N-Ethyl-4-nitrobenzenamine, N-Ethyl-p-nitro-aniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-2-9-7-3-5-8(6-4-7)10(11)12/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCNc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | N-éthyl-4-nitroaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.177 |
| Poids de la formule | 166.074 |