Learn More
N-éthyl-m-toluamide, TRC
Code produit 30376085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376085 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9231001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethyl-m-toluamide
CAS 26819-07-8
Formule moléculaire C10H13NO
Quantité 1 g
Synonyme N-Ethyl-3-methylbenzamide
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO/c1-3-11-10(12)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES O=C(NCC)C1=CC=CC(C)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Poids de la formule 163.0997