Learn More
N-éthyl-m-toluidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Ethyl-m-toluidine |
| CAS | 102-27-2 |
| Formule moléculaire | C9H13N |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | N-Ethyl-3-methyl-benzenamine, 3-Methyl-N-ethylaniline, N-Ethyl(3-methylphenyl)amine, N-Ethyl-3-methylaniline, N-Ethyl-3-methylbenzenamine, N-Ethyl-m-toluidine, NSC 8624 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-3-10-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCNc1cccc(C)c1 |
| Nom IUPAC | N-éthyl-3-méthylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.21 |
| Poids de la formule | 135.1048 |