Learn More
N-éthylmaléimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Ethyl Maleimide |
| CAS | 128-53-0 |
| Formule moléculaire | C6 H7 N O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), Maleimide, N-ethyl- (8CI), 1-Ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, Ethylmaleimide, Maleic acid N-ethylimide, N-Ethylmaleimide, NEM, NSC 7638, N-Ethyl maleimide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCN1C(=O)C=CC1=O |
| Nom IUPAC | 1-éthylpyrrole-2,5-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 125.13 |
| Poids de la formule | 125.0477 |