Learn More
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide Phosphate Diester, TRC
Code produit 30376301
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30376301 250 mg
30384876 100 mg
30378287 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30376301 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE678835250MG
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2965-52-8
Formule moléculaire C24 H19 F34 N2 O8 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 1204.47
Synonyme 1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-, phosphate (ester) (2:1) (8CI), N,N'-[Phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide], N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide phosphate diester, diSAmPAP, 1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-, phosphate (ester) (2:1) (8CI), N,N'-[Phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide], N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide phosphate diester
Nom IUPAC bis[2-[ethyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctylsulfonyl)amino]ethyl] hydrogen phosphate
SMILES CCN(CCOP(=O)(O)OCCN(CC)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-perfluorooctylsulfonyl-N-ethylaminoethyl) phosphate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H19F34N2O8PS2/c1-3-59(70(63,64)23(55,56)19(45,46)15(37,38)11(29,30)9(25,26)13(33,34)17(41,42)21(49,50)51)5-7-67-69(61,62)68-8-6-60(4-2)71(65,66)24(57,58)20(47,48)16(39,40)12(31,32)10(27,28)14(35,36)18(43,44)22(52,53)54/h3-8H2,1-2H3,(H,61,62)
Poids de la formule 1203.9778