Learn More
N-Éthyl-N-(4-picolyl)atropamide (>85 %), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-ethyl-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)acrylamide |
| CAS | 57322-50-6 |
| Formule moléculaire | C17 H18 N2 O |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | N-Ethyl-N-(4-picolyl)atropamide, N-Ethyl-alpha-methylene-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, Apotropicamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H18N2O/c1-3-19(13-15-9-11-18-12-10-15)17(20)14(2)16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,2-3,13H2,1H3 |
| SMILES | CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(=C)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | N-éthyl-2-phényl-N-(pyridine-4-ylméthyl)prop-2-énamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 266.34 |
| Poids de la formule | 266.1419 |