Learn More
N-Éthyle-N-butan-4-ol-nitrosamine, TRC
Code produit 30180189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180189 50 mg 50mg
30179975 500 mg 500mg
30179719 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180189 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE93738050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54897-62-0
Formule moléculaire C6H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Synonyme 4-(Ethylnitrosoamino)-1-butanol, 4-(N-Ethyl-N-nitrosoamino)-1-butanol, N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine, N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosoamine
Nom IUPAC Amide n-éthyl-N-(4-hydroxybutyl)protoxyde d’azote
SMILES CCN(CCCCO)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethyl-N-butan-4-ol-nitrosamine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O2/c1-2-8(7-10)5-3-4-6-9/h9H,2-6H2,1H3
Poids de la formule 146.1055