Learn More
N-éthyl-N-méthyl-O-(4-nitrophényl)carbamate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Ethyl-N-methyl-O-(4-nitrophenyl)carbamate |
| CAS | 90870-20-5 |
| Formule moléculaire | C10 H12 N2 O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-Nitrophenyl ethyl(methyl)carbamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-8(5-7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | (4-nitrophényl) N-éthyl-N-méthylcarbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 224.21 |
| Poids de la formule | 224.0797 |