Learn More
N’-éthyl-N,N-diméthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362046 25 g 25g
11352046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03180.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-83-1 | C6H18N2 | 118.22 g/mol
Reatant in the synthesis of tripod amphiphile. N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine is used as catalysts for olefin aziridination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la synthèse de tripode amphiphile. La N′-éthyl-N,N-diméthylènediamine est utilisée comme catalyseurs pour l’aziridination d’oléfine.
Remarques
Sensible à l’air. Entreposer dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’air et du dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-83-1
Formule moléculaire C6H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.22
Numéro MDL MFCD00009034
Clé InChI WLNSKTSWPYTNLY-UHFFFAOYSA-P
Synonyme n,n-dimethyl-n'-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, 2-ethylaminoethyldimethylamine, 2-dimethylamino ethyl ethyl amine, ethylenediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, n'-ethyl-n,n-dimethylethylenediamine, n1-ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n2-ethyl-n1,n1-dimethyl, n1-ethyl-n2,n2-dimethyl-1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethylethane-1,2-diamine
CID PubChem 67162
Nom IUPAC N-éthyl-N’,N’-diméthyléthane-1,2-diamine
SMILES CC[NH2+]CC[NH+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine
Densité 0.818
Point d’ébullition 134°C to 135°C
Point d’éclair 23°C (73°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4225
Quantité 25 g
Numéro UN UN2734
Beilstein 773675
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 98%