Learn More
N-Éthyle-N-nitroso-2-propanamine, TRC
Code produit 17993945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993945 25 mg 25mg
17922365 100 mg 100mg
17951485 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17993945 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE93279525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16339-04-1
Formule moléculaire C5 H12 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 116.1616
Synonyme 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine, EIPNA, N-Nitroso-N-ethyl-N-isopropylamine, NEIPA, NEPA
Nom IUPAC N-éthyle-N-propane-2-ylnitrose amide
SMILES CCN(N=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Poids de la formule 116.095
Pourcentage de pureté >95%