Learn More
N-Éthyl-N-nitrosométallylamine (10 mg/mL dans le méthanol), TRC
Code produit 30179512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179512 1 x 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT00081X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
CAS 68630-39-7
Formule moléculaire C6H12N2O
Quantité 1 x 1 mL
Synonyme N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
Formule InChI InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
SMILES CCN(CC(=C)C)N=O
Nom IUPAC N-éthyl-N-(2-méthylprop-2-ényl)amide d’azote
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Poids de la formule 128.095
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine 10 mg/mL