Learn More
N-Éthyl-N-nitrosométhallylamine, TRC
Code produit 30179591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179591 100 mg 100mg
30178985 25 mg 25mg
30178925 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179591 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE357735100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68630-39-7
Formule moléculaire C6H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Synonyme N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
Nom IUPAC N-éthyl-N-(2-méthylprop-2-ényl)amide d’azote
SMILES CCN(CC(=C)C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
Poids de la formule 128.095