Learn More
N-éthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477337 2500 mL 2500mL
11467337 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15060.0F
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-69-5 | C8H11N | 121.183 g/mol
La N-ETHYLANILINE (NEA) peut être utilisée comme norme interne dans l’analyse GC de l’extraction de la nicotine à partir de la gomme à la nicotine. Il peut être utilisé dans la synthèse du 2-(N-éthylphénylamino)-1,4-benzoquinone, de l’acide 2-(arylaminométhyl)phénylboronique, des films poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) contenant du NEA et du poly(N-éthylaniline) (PNEA).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-éthylaniline (NEA) peut être utilisée comme étalon interne dans l’analyse GC de l’extraction de la nicotine à partir de la gomme à la nicotine.Elle peut être utilisée dans la synthèse de l’acide 2-(N-éthylphénylamino)-1,4-benzoquinone, l’acide 2-(arylaminométhyl)phénylboronique, des films poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) contenant de la NEA et de la poly(N-éthylaniline) (PNEA).
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 g/l).
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière, conserver dans l’obscurité et à l’abri de l’air.Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé.Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-69-5
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.183
Numéro MDL MFCD00009025
Clé InChI OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin
CID PubChem 7670
ChEBI CHEBI:34870
Nom IUPAC N-éthylaniline
SMILES CCNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylaniline
Point de fusion -64°C
Densité 0.961
Point d’ébullition 204°C to 205°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.554
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN2272
Beilstein 507468
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3764
Informations sur la solubilité Soluble in water (50g/L).
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 97%