Learn More
N-éthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458750 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11458750 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15060.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La N-ETHYLANILINE (NEA) peut être utilisée comme norme interne dans l’analyse GC de l’extraction de la nicotine à partir de la gomme à la nicotine. Il peut être utilisé dans la synthèse du 2-(N-éthylphénylamino)-1,4-benzoquinone, de l’acide 2-(arylaminométhyl)phénylboronique, des films poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) contenant du NEA et du poly(N-éthylaniline) (PNEA).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-éthylaniline (NEA) peut être utilisée comme étalon interne dans l’analyse GC de l’extraction de la nicotine à partir de la gomme à la nicotine.Elle peut être utilisée dans la synthèse de l’acide 2-(N-éthylphénylamino)-1,4-benzoquinone, l’acide 2-(arylaminométhyl)phénylboronique, des films poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) contenant de la NEA et de la poly(N-éthylaniline) (PNEA).
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 g/l).
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière, conserver dans l’obscurité et à l’abri de l’air.Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé.Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylaniline
CAS 103-69-5
Point de fusion -64°C
Densité 0.961
Point d’ébullition 204°C to 205°C
Point d’éclair 85°C
Odeur Odorless
Formule moléculaire C8H11N
Indice de réfraction 1.554
Numéro MDL MFCD00009025
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2272
Beilstein 507468
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3764
Synonyme ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln. (50 g/L).
Clé InChI OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCNC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC N-éthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
CID PubChem 7670
ChEBI CHEBI:34870
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 97%