Learn More
N-éthylbenzylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387525 25 mL 25mL
11397525 100 mL 100mL
11307535 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05651.AC
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14321-27-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14321-27-8
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00009031
Clé InChI HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylbenzylamine, benzenemethanamine, n-ethyl, ethylbenzylamine, n-benzylethylamine, benzyl ethyl amine, benzylamine, n-ethyl, benzylethylamine, unii-mm8324ke8v, n-benzyl-n-ethylamine, benzyl-ethyl-amine
CID PubChem 84352
Nom IUPAC N-benzyléthanamine
SMILES CCNCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylbenzylamine
Densité 0.91
Point d’ébullition 191°C to 194°C
Point d’éclair 66°C (150°F)
Indice de réfraction 1.511
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2735
Beilstein 386023
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 97%