Learn More
N-éthylbenzylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzylethanamine (Benzylethylamine) |
| CAS | 14321-27-8 |
| Formule moléculaire | C9 H13 N |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | N-Benzylethanamine, Etilefrine Hydrochloride Imp. F (EP), Benzylethylamine, Benzenemethanamine, N-ethyl-, Benzylamine, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethylbenzenemethanamine, Ethyl(phenylmethyl)amine, Ethylbenzylamine, N-(Phenylmethyl)ethylamine, N-Benzyl-N-ethylamine, N-Benzylethylamine, N-Ethyl-N-benzylamine, N-Ethylbenzylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3 |
| SMILES | CCNCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | N-benzyléthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.21 |
| Poids de la formule | 135.1048 |