Learn More
Cyclohexyl(éthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309055 25 mL 25mL
11319055 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309055 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14221.AC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5459-93-8 | C8H17N | 127.231 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5459-93-8
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.231
Numéro MDL MFCD00003834
Clé InChI AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e
CID PubChem 21609
Nom IUPAC N-éthylcyclohexanamine
SMILES CCNC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylcyclohexylamine
Densité 0.85
Point d’ébullition 163°C to 166°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.452
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2734
Beilstein 2070280
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté 97%