Learn More
N-éthyldicyclohexylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10490921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10490921 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10490921 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 314730050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethyldicyclohexylamine
Note relative au nom 96%
CAS 7175-49-7
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 114°C to 115°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H27N
Formule linéaire (C6H11)2NC2H5
Indice de réfraction 1.4840 to 1.487
Numéro MDL MFCD00003846
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.9
Synonyme n-ethyldicyclohexylamine, ethyldicyclohexylamine, cyclohexanamine, n-cyclohexyl-n-ethyl, dicyclohexylethylamine, dicyclohexylamine, n-ethyl, n-cyclohexyl-n-ethylcyclohexylamine, ethyl-dicyclohexylamine, acmc-20ak4s, n,n-dicyclohexylethylamine
Clé InChI XRKQMIFKHDXFNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Nom IUPAC La N-cyclohexyl-N-méthylcyclohexanamine
Poids moléculaire (g/mol) 209.38
CID PubChem 23563
Poids de la formule 209.38
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide