Learn More
N-éthyldiisopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449383 100 ml 100mL
11459383 500 mL 500mL
11469383 2500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449383 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11801.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.30€
    40.65€ / 100mL
    Économisez 4.65€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.247 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-éthyldiisopropylamine est utilisée pour fabriquer ou formuler des produits industriels.Elle est également utilisée en chimie organique comme base.Elle agit comme réactif sélectif dans l’alkylation des amines secondaires en amines tertiaires par des halogénures d’alkyle.Elle réagit avec les accepteurs de Michael monoactivés pour permettre des sulfones symétriques.De plus, elle est utilisée pour préparer un composé hétérocyclique, la scorpionine, par réaction avec le dichlorure de disulfure en utilisant du 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) comme catalyseur.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et de l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, le dioxyde de carbone, le cuivre, le laiton, le caoutchouc, les agents oxydants, les nitrates, les peroxydes, les aldéhydes et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7087-68-5
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.247
Numéro MDL MFCD00008868
Clé InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diisopropyléthylamine, éthyldiisopropylamine, n-éthyldiisopropylamine, diisopropyléthylamine, base de hunig, n-éthyl-n-isopropyl-propan-2-amine, 2-propanamine, n-éthyl-n-1-méthylethyl, 1,1’-diméthyltriéthylamine, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
CID PubChem 81531
Nom IUPAC N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-éthyldiisopropylamine
Point de fusion > à 50°C
Densité 0.747
Point d’ébullition 126°C à 127°C
Point d’éclair 8°C (46°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.4135
Quantité 100 ml
Beilstein 605301
Informations sur la solubilité Miscible with water and ethanol.
Poids de la formule 129.25
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Ethyldiisopropylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Ethyldiisopropylamine