Learn More
N-éthylglycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Ethylglycine |
| CAS | 627-01-0 |
| Formule moléculaire | C4H9NO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | NSC 244825 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-5-3-4(6)7/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CCNCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2-(éthylamino)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 103.12 |
| Poids de la formule | 103.0633 |