Learn More
N-Ethylmaléimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10021790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10021790 10 g 10g
10266200 5 g 5g
10112970 50 g 50g
11945581 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10021790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156100100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 128-53-0
Formule moléculaire C6H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Clé InChI HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
CID PubChem 4362
ChEBI CHEBI:44485
Nom IUPAC 1-éthylpyrrole-2,5-dione
SMILES CCN1C(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau N-Ethylmaleimide
Point de fusion 41.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 210.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 21,IV,4629
Merck Index 15,3877
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: 1115g/L toluene (20°C)
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Ethylmaleimide
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid N-ethylimide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.