Learn More
N-éthylphtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428636 5 g 5g
11438636 25 g 25g
11448636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16014.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5022-29-7 | Molecular Formula: C10H9NO2 | Molecular Weight: 175.187 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5022-29-7
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD00014583
Clé InChI JZDSOQSUCWVBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylphthalimide, 2-ethylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-ethyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethyl, 2-ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-ethyl, 2-ethylbenzo c azoline-1,3-dione, acmc-1az90, 1h-isoindole-1, n-ethyl
CID PubChem 21120
Nom IUPAC 2-éthylisoindole-1,3-dione
SMILES CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylphthalimide
Point de fusion 74°C to 78°C
Quantité 5 g
Beilstein 132094
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 98%