Learn More
N-éthylurée, TRC
Code produit 30376750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376750 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376750 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE81825050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylurea
CAS 625-52-5
Formule moléculaire C3H8N2O
Quantité 50 g
Synonyme 1-Ethylurea, Ethylurea, NSC 53556
Formule InChI InChI=1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
SMILES NC(NCC)=O
Nom IUPAC Éthylurée
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Poids de la formule 88.0637