Learn More
N-Fluorobenzènesulfonimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11986861 25 g Flacon en verre 25g
10532661 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 311900250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 133745-75-2 | C12H10FNO4S2 | 315.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133745-75-2
Formule moléculaire C12H10FNO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 315.35
Clé InChI RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-fluorobenzenesulfonimide, nfsi, n-fluoro-n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, n-fluorodibenzenesulfonimide, n-fluorobenzensulfonimide, n-fluorobenzenesulphonimide, accufluor nfsi, n-fluorodi benzenesulfonyl amine, bis phenylsulfonyl fluoroamine, n-fluorobis phenylsulfonyl amine
CID PubChem 588007
Nom IUPAC N-(benzènesulfonyl)-N-fluorobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(F)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fluorobenzenesulfonimide
Point de fusion 110.0°C to 115.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,4202
Poids de la formule 315.35
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline