Learn More
N-Fluorobenzènsulfonimide, TRC
Code produit 30404821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30404821 1 g
30393355 500 mg
30403741 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30404821 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5968331G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133745-75-2
Formule moléculaire C12H10FNO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 315.34
Nom IUPAC N-(benzènesulfonyl)-N-fluorobenzènesulfonamide
SMILES FN(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fluorobenzenesulfonimide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H10FNO4S2/c13-14(19(15,16)11-7-3-1-4-8-11)20(17,18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Poids de la formule 315.0035